missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PI4KB/PI4KIII beta Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 30039266 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30039266 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30039266

Marca: Novus Biologicals NBP212814F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PI4KB/PI4KIII beta Polyclonal antibody specifically detects PI4KB/PI4KIII beta in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PI4KB/PI4KIII beta
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp686O1820, EC 2.7.1, EC 2.7.1.67, FLJ30129, phosphatidylinositol 4-kinase, catalytic, beta, pi4K92, PI4Kbeta, PI4K-beta, PI4KIIIBETA, type III phosphatidylinositol 4-kinase beta, wortmannin-sensitive
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 1 and 50 of human Phosphatidylinositol 4-Kinase, Catalytic, beta using the numbering given in entry CAA09495.1 (GeneID 5298).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5298
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.