missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PI 3-Kinase p110 beta/PIK3CB Antibody (CL9518) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 30303055 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30303055 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30303055 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343948

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PI 3-Kinase p110 beta/PIK3CB Monoclonal antibody specifically detects PI 3-Kinase p110 beta/PIK3CB in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PI 3-Kinase p110 beta/PIK3CB
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon CL9518
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación Lyophilized in 5% Trehalose.
Alias de gen P110BETA, PI3K, PI3KBETA, PIK3C1, PIK3CB phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase, catalytic subunit beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of P42338, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, mTOR Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5291
Reconstitución Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.