missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PI 3-Kinase C2 beta Antibody (OTI3B1), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30026688 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30026688 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30026688 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273395PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PI 3-Kinase C2 beta Monoclonal antibody specifically detects PI 3-Kinase C2 beta in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PI 3-Kinase C2 beta
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B1
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen C2-PI3KDKFZp686G16234, EC 2.7.1, EC 2.7.1.154, phosphatidylinositol 3-kinase C2 domain-containing beta polypeptide, phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase C2 domain-containing subunit beta, Phosphoinositide 3-kinase-C2-beta, phosphoinositide-3-kinase, class 2, beta polypeptide, PI3K-C2beta, PI3K-C2-beta, PTDINS-3-kinase C2 beta, PtdIns-3-kinase C2 subunit beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PIK3C2B(NP_002637) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5287
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.