missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Phynomic X-Foam HV Safety Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
12
Descripción
- La estructura ligera actúa como una segunda piel manteniendo un alto nivel de sensibilidad
- El revestimiento de espuma Aqua-Polymer es resistente a la humedad y flexible
- Los materiales transpirables ayudan a evitar la transpiración excesiva
- La sección de rotura sin costuras integrada en los dedos ayuda a reducir las lesiones graves en las manos
- Si el guante/dedo queda atrapado en o cerca de una pieza de maquinaria, simplemente separe y rasgue la costura perforada
- Agarre mejorado en aplicaciones secas y ligeramente húmedas
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
- Tolerancia cutánea confirmada por el Instituto de Investigación Dermatológica Aplicada proDERM (11.0356-02, 11.0482-11)
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma 100 OEKO-TEX™ |
Aplicaciones | Industrial |
Coating Material | Espuma Aqua-Polymer |
Color | Naranja, Gris |
Material | Poliamida, Elastano |
Tamaño | 7 |
Norma EN388 | 31X1X |
Sexo | Unisex |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Serie | Phynomic X-Foam HV |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'