Learn More
Thermo Scientific™ Phusion U Multiplex PCR Master Mix
Mezcla maestra de PCR multiplex de alto rendimiento para una amplificación simultánea más rápida y fiable de múltiples objetivos
Marca: Thermo Scientific™ F562L
642.00 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
La mezcla maestra para PCR Thermo Scientific Phusion U es una mezcla maestra para PCR de punto final 2X lista para su uso y diseñada para la amplificación simultánea de múltiples objetivos en un solo tubo. Se pueden combinar más de 20 pares de primers en una sola reacción para multiplexar de forma altamente específica y eficiente en una amplia gama de concentraciones de primers y plantilla.
La mezcla maestra se basa en la ADN polimerasa Phusion U Hot Start, una enzima de alto rendimiento desarrollada con tecnología de fusión. De manera similar a otras enzimas de la familia Phusion, la ADN polimerasa Phusion U incorpora más nucleótidos por evento de unión que cualquier otra ADN polimerasa. Esto permite lograr una alta producción de productos de PCR con tiempos de extensión más cortos y, por consiguiente, tiempos totales de protocolo reducidos. La mejora significativa de la capacidad de procesamiento también permite una PCR multiplex satisfactoria en objetivos difíciles como plantillas con gran cantidad de GC o plantillas de pureza subóptima. Siendo altamente tolerante a muchos inhibidores de PCR, la mezcla maestra para PCR Phusion U Multiplex puede incluso usarse con muestras no purificadas como sangre o suero.
La especificidad de la PCR multiplex aumenta con el mecanismo de inicio en caliente mediado por Affibody. El ligando Affibody unido de forma reversible inhibe la polimerasa a temperaturas ambiente evitando la amplificación de productos no específicos y la formación de dímeros de primers.
La mezcla maestra para PCR Phusion U Multiplex contiene un tampón patentado con concentraciones equilibradas de todos los componentes de PCR, lo que elimina la necesidad de una optimización tediosa. La mezcla maestra para PCR Phusion U Green Multiplex simplifica aún más el flujo de trabajo: incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento de electroforesis para la carga directa de productos de PCR en geles.
Características destacadas
- PCR multiplex específica y eficiente de más de 20 objetivos hasta 2,5 kb
- Excelentes resultados con plantillas de pureza subóptima debido a la tolerancia a los inhibidores
- Ciclo rápido y carga directa de productos de PCR en geles
- Genotipado
- Detección de patógenos
- Pruebas alimentarias
- Análisis de organismos genéticamente modificados
- Amplificación de microsatélites
Las mezclas maestras para PCR Multiplex Phusion U y Phusion U Green contienen ADN polimerasa de inicio en caliente Phusion U, tampón de reacción 2X, 3 mM de MgCl2, 400 °m de cada dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
Las mezclas maestras se suministran con agua libre de nucleasas.
Especificaciones
La mezcla maestra de PCR Multiplex Phusion U Green incluye: • ADN polimerasa Phusion U Hot Start • Tampón de reacción 2X • 3 mm de MgCl2 • 400 μm de cada componente de dATP, dTTP, dCTP y dGTP La mezcla maestra se suministra con agua libre de nucleasas. Almacénese a -20 °C. |
|
ADN polimerasa Phusion U Hot Start | |
Mezcla maestra de PCR multiplex | |
Hot-start PCR, Genotyping | |
25X | |
500 Reactions | |
Mezcla maestra o SuperMix |
Medio | |
Rapidez | |
Dry Ice | |
2X | |
Inicio en caliente integrado | |
Romo | |
2.5 kb or less |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.