missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHPT1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18671256 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18671256 100 μg 100 microlitros
18685725 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18671256 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299999100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PHPT1 Polyclonal antibody specifically detects PHPT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PHPT1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-4 uL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen bA216L13.10, DKFZp564M173, EC 3.1.3,14 kDa phosphohistidine phosphatase, EC 3.1.3.-, HSPC141, phosphohistidine phosphatase 11700008C22Rik, phosphohistidine phosphatase 14kDa, PHP14CGI-202, Protein janus-A homolog, RP11-216L13.10, sex-regulated protein janus-a
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human PHPT1 (Uniprot#: Q9NRX4-1; Ala2-Tyr125)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29085
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.