missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHPT1 Antibody (007), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18248486 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18248486 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18248486 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290109AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PHPT1 Monoclonal specifically detects PHPT1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PHPT1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 7
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen bA216L13.10, DKFZp564M173, EC 3.1.3,14 kDa phosphohistidine phosphatase, EC 3.1.3.-, HSPC141, phosphohistidine phosphatase 11700008C22Rik, phosphohistidine phosphatase 14kDa, PHP14CGI-202, Protein janus-A homolog, RP11-216L13.10, sex-regulated protein janus-a
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human PHPT1 (Q9NRX4-1; Ala2-Tyr125).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29085
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.