missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHOX2B Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18638259 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18638259 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18638259

Marca: Novus Biologicals NBP241179AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PHOX2B Polyclonal antibody specifically detects PHOX2B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PHOX2B
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen NBPHOX, NBPhoxPhox2b, Neuroblastoma Phox, paired mesoderm homeobox 2b, paired mesoderm homeobox protein 2B, paired-like homeobox 2bNBLST2, PHOX2B homeodomain protein, PMX2Bneuroblastoma paired-type homeobox protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the center of human PHOX2B. The immunogen is located within amino acids 130 - 180 of PHOX2B. Amino Acid Squence: FQRNRRAKFRKQERAA
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8929
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.