missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHOX2A Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18724352 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18724352 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18724352

Marca: Novus Biologicals NBP241169V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PHOX2A Polyclonal antibody specifically detects PHOX2A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PHOX2A
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen aristaless (Drosophila) homeobox, aristaless homeobox (Drosophila), fibrosis ofextraocular muscles, congenital, 2, autosomal recessive, aristaless homeobox homolog, Aristaless homeobox protein homolog, arix homeodomain protein, ARIX1 homeodomain protein, ARIXNCAM2, CFEOM2MGC52227, paired mesoderm homeobox protein 2A, paired-like homeobox 2apaired-like (aristaless) homeobox 2a, PMX2AFEOM2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human PHOX2A. The immunogen is located within the last 50 amino acids of PHOX2A. Amino Acid Squence: ELLKAWQPAESGPGPF
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 401
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.