Learn More
Novus Biologicals™ Phosphorylcholine Antibody (ATH3G10) - Humanized, Novus Biologicals™
Código de producto. 30046475 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
30046475 100 μg 100 microgramos
30046104 50 μg 50 microgramos
30048001 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 30046475
Marca: Novus Biologicals™ NBP328310100ug
Human Monoclonal Antibody
Phosphorylcholine Monoclonal antibody specifically detects Phosphorylcholine in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Phosphorylcholine
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon ATH3G10
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen Q9Y5K3
Especie del huésped Human
Inmunógeno Phosphorylcholine
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1