Learn More
Ácido fosfórico, extra puro, solución al 85 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
81.20€ - 523.00€
CAS | 7664-38-2, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | H3O4P |
Peso molecular (g/mol) | 97.994 |
Número MDL | MFCD00011340 |
Clave InChI | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico |
PubChem CID | 1004 |
ChEBI | CHEBI:26078 |
Nombre IUPAC | ácido fosfórico |
SMILES | OP(=O)(O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10657821
|
Thermo Scientific Acros
295700010 |
1 l | Frasco de vidrio |
81.20€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10430341
|
Thermo Scientific Acros
295700025 |
2,5 l | Frasco de vidrio |
160.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10082963
|
Thermo Scientific Acros
295700100 |
10L. | Tambor de plástico |
523.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
7664-38-2, 7732-18-5 | |
97.994 | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
1004 | |
ácido fosfórico |
H3O4P | |
MFCD00011340 | |
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
CHEBI:26078 | |
OP(=O)(O)O |
Especificaciones
Phosphoric acid | |
85% Solution in Water | |
21.0 °C | |
1.6800g/ml | |
1.68 | |
H3PO4 | |
MFCD00011340 | |
15, 7456 | |
Solubilidad en agua: miscible. | |
OP(=O)(O)O | |
97.994 | |
CHEBI:26078 | |
84.5 to 86.0% |
Incolora | |
7664-38-2, 7732-18-5 | |
158.0 °C | |
10 ppm máx. | |
H3O4P | |
Líquido | |
01,860; 04,387; 07,255; 10,317; 15,266; 16,177 | |
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
ácido fosfórico | |
1004 | |
98 | |
Extra puro |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Declaración de GHS P:
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
En CASO DE INGESTA: Enjuagarse la boca. NO inducir el vómito.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Peligro
- Phosphoric acid, 85+% solution in water
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Orthophosphoric acid
RUO - Para uso exclusivo en investigación