missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phosphoribosyl Pyrophosphate Amidotransferase Antibody (OTI1B8), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18190807 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18190807 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18190807

Marca: Novus Biologicals NBP273394H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Phosphoribosyl Pyrophosphate Amidotransferase Monoclonal specifically detects Phosphoribosyl Pyrophosphate Amidotransferase in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phosphoribosyl Pyrophosphate Amidotransferase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B8
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen ATASE, EC 2.4.2.14, glutamine phosphoribosylpyrophosphatate amidotransferase, Glutamine phosphoribosylpyrophosphate amidotransferase, glutamine PRPP amidotransferase, GPATamidophosphoribosyltransferase, phosphoribosyl pyrophosphate amidotransferase, PRAT
Símbolos de los genes PPAT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 42-278 of human Phosphoribosyl Pyrophosphate Amidotransferase (NP_002694) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5471.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.