missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Phospholipase C like 1 Polyclonal antibody specifically detects Phospholipase C like 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Phospholipase C like 1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS, pH7.0 |
| Alias de gen | but catalytically inactive protein, inactive phospholipase C-like protein 1, MGC126580, MGC138190, phospholipase C, epsilon, phospholipase C-deleted in lung carcinoma, phospholipase C-like 1, phospholipase C-related but catalytically inactive protein, PLCE, PLCL, PLC-L1, PRIP |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Phospholipase C like 1 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?