missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospholipase C like 1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Phospholipase C like 1 Polyclonal antibody specifically detects Phospholipase C like 1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Phospholipase C like 1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:200-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | but catalytically inactive protein, inactive phospholipase C-like protein 1, MGC126580, MGC138190, phospholipase C, epsilon, phospholipase C-deleted in lung carcinoma, phospholipase C-like 1, phospholipase C-related but catalytically inactive protein, PLCE, PLCL, PLC-L1, PRIP |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 110-350 of human PLCL1 (NP_006217.3). DCISFMQAGCELKKVRPNSRIYNRFFTLDTDLQALRWEPSKKDLEKAKLDISAIKEIRLGKNTETFRNNGLADQICEDCAFSILHGENYESLDLVANSADVANIWVSGLRYLVSRSKQPLDFMEGNQNTPRFMWLKTVFEAADVDGNGIMLEDTSVELIKQLNPTLKEAKIRLKFKEIQKSKEKLTTRVTEEEFCEAFCELCTRPEVYFLLVQISKNKEYLDANDLMLFLEAEQGVTHITE |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?