missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospholipase A2 XII Antibody (3H2C11) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200075661 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18607305 0.025 mL 0.03 ml
18194068 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18607305 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2372550.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Phospholipase A2 XII Monoclonal specifically detects Phospholipase A2 XII in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospholipase A2 XII
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 3H2C11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 3.1.1.4, group XII secreted phospholipase A2, group XIIA secreted phospholipase A2, group XIIA secretory phospholipase A2, GXII, GXII sPLA2, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase 12A, phospholipase A2, group XII, phospholipase A2, group XIIA, PLA2G12, ROSSY, sPLA2-XII
Símbolos de los genes PLA2G12A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human PLA2G12A (AA: 21-189) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 21 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81579
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.