Learn More
Phospholipase A2 X Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200061579 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18633490 0.02 mL 0.02 ml
18667160 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18633490
Marca: Novus Biologicals NBP2933780.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
Phospholipase A2 X Polyclonal antibody specifically detects Phospholipase A2 X in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Phospholipase A2 X
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 3.1.1.4, group 10 secretory phospholipase A2, Group X secretory phospholipase A2, GX sPLA2, GXPLA2, GXSPLA2, MGC119918, MGC119919, MGC133367, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase 10, phospholipase A2, group X, SPLA2, sPLA2-X
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human PLA2G10 (NP_003552.1). TVGCVGPRTPIAYMKYGCFCGLGGHGQPRDAIDWCCHGHDCCYTRAEEAGCSPKTERYSWQCVNQSVLCGPAENKCQELLCKCDQEIANCLAQTEYNLKYL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8399
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG