Learn More
Phospholipase A2 X Antibody (5G11), Novus Biologicals™
Código de producto. 18386198 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18386198 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18386198 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00008399M01100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Phospholipase A2 X Monoclonal antibody specifically detects Phospholipase A2 X in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Phospholipase A2 X
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 5G11
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_003552.1
Alias de gen EC 3.1.1.4, group 10 secretory phospholipase A2, Group X secretory phospholipase A2, GX sPLA2, GXPLA2, GXSPLA2, MGC119918, MGC119919, MGC133367, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase 10, phospholipase A2, group X, SPLA2, sPLA2-X
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PLA2G10 (NP_003552.1, 64 a.a. ~ 165 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. KYGCFCGLGGHGQPRDAIDWCCHGHDCCYTRAEEAGCSPKTERYSWQCVNQSVLCGPAENKCQELLCKCDQEIANCLAQTEYNLKYLFYPQFLCEPDSPKCD
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8399
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ