Learn More
Phospholamban Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18676842 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18676842 0.02 mL 0.02 ml
18688432 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18676842
Marca: Novus Biologicals NBP2943850.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
Phospholamban Polyclonal antibody specifically detects Phospholamban in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Phospholamban
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen CMD1PPLBcardiac phospholamban, phospholamban
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-52 of human Phospholamban (NP_002658.1). MEKVQYLTRSAIRRASTIEMPQQARQKLQNLFINFCLILICLLLICIIVMLL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5350
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG