missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phosphoglucomutase 5 Antibody (rPGM5/7164), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18691467 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18691467 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18691467

Marca: Novus Biologicals NBP314133PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Phosphoglucomutase 5 Monoclonal antibody specifically detects Phosphoglucomutase 5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phosphoglucomutase 5
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rPGM5/7164
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen aciculin, EC 5.4.2.2, PGM-RP, PGMRPphosphoglucomutase-like protein 5, phosphoglucomutase 5, Phosphoglucomutase-related protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Phosphoglucomutase 5 protein (Uniprot: Q15124)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5239
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.