missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phosphodiesterase 4D Antibody (SR2286), Novus Biologicals™

Código de producto. 18614054 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18614054 100 μg 100 microlitros
18606514 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18614054 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321800100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Phosphodiesterase 4D Monoclonal antibody specifically detects Phosphodiesterase 4D in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phosphodiesterase 4D
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR2286
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen cAMP-specific (dunce (Drosophila)-homologphosphodiesterase E3), cAMP-specific 3'-5'-cyclic phosphodiesterase 4D, cAMP-specific phosphodiesterase PDE4D6, DKFZp686M11213, Drosophila), dunce-like phosphodiesterase E3, EC 3.1.4, FLJ97311, HSPDE4D, phosphodiesterase 4D, cAMP-specific, phosphodiesterase 4D, cAMP-specific (phosphodiesterase E3 dunce homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human phosphodiesterase 4D (Uniprot #: Q08499)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5144
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.