Learn More
Phosphodiesterase 4A/PDE4A Antibody (OTI1C8), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Código de producto. 18149205 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18149205 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18149205 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273376PECY55
Mouse Monoclonal Antibody
Phosphodiesterase 4A/PDE4A Monoclonal specifically detects Phosphodiesterase 4A/PDE4A in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Phosphodiesterase 4A/PDE4A
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C8
Conjugado PE-Cyanine5.5
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen cAMP-specific 3′-5′-cyclic phosphodiesterase 4A, DPDE2cAMP-specific phosphodiesterase, EC 3.1.4, EC 3.1.4.17, PDE4, PDE46, phosphodiesterase 4A, cAMP-specific, phosphodiesterase 4A, cAMP-specific (dunce, phosphodiesterase 4A, cAMP-specific (dunce (Drosophila)-homologphosphodiesterase E2), phosphodiesterase E2 dunce homolog, Drosophila, phosphodiesterase isozyme 4
Símbolos de los genes PDE4A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Phosphodiesterase 4A/PDE4A (NP_006193) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5141.0
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1