Learn More
Phosphodiesterase 4A/PDE4A Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18350749 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
18350749 0.05 mg 0.05 miligramo
1 options
Código de producto. 18350749 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00005141B01P
Mouse Polyclonal Antibody
Phosphodiesterase 4A/PDE4A Polyclonal antibody specifically detects Phosphodiesterase 4A/PDE4A in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Phosphodiesterase 4A/PDE4A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen NP_006193.1
Alias de gen cAMP-specific 3'-5'-cyclic phosphodiesterase 4A, DPDE2cAMP-specific phosphodiesterase, EC 3.1.4, EC 3.1.4.17, PDE4, PDE46, phosphodiesterase 4A, cAMP-specific, phosphodiesterase 4A, cAMP-specific (dunce, phosphodiesterase 4A, cAMP-specific (dunce (Drosophila)-homologphosphodiesterase E2), phosphodiesterase E2 dunce homolog, Drosophila, phosphodiesterase isozyme 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PDE4A (NP_006193.1, 1 a.a. - 647 a.a.) full-length human protein. MPLVDFFCETCSKPWLVGWWDQFKRMLNRELTHLSEMSRSGNQVSEYISTTFLDKQNEVEIPSPTMKEREKQQAPRPRPSQPPPPPVPHLQPMSQITGLKKLMHSNSLNNSNIPRFGVKTDQEELLAQELENLNKWGLNIFCVSDYAGGRSLTCIMYMIFQERDLLKKFRIPVDTMVTYMLTLEDHYHADVAYHNSLHAADVLQSTHVLLATPALDAVFTDLEILAALFAAAIHDVDHPGVSNQFLINTNSELALMYNDESVLENHHLAVGFKLLQEDNCDIFQNLSKRQRQSLRKMVIDMVLATDMSKHMTLLADLKTMVETKKVTSSGVLLLDNYSDRIQVLRNMVHCADLSNPTKPLELYRQWTDRIMAEFFQQGDRERERGMEISPMCDKHTASVEKSQVGFIDYIVHPLWETWADLVHPDAQEILDTLEDNRDWYYSAIRQSPSPPPEEESRGPGHPPLPDKFQFELTLEEEEEEEISMAQIPCTAQEALTAQGLSGVEEALDATIAWEASPAQESLEVMAQEASLEAELEAVYLTQQAQSTGSAPVAPDEFSSREEFVVAVSHSSPSALALQSPLLPAWRTLSVSEHAPGLPGLPSTAAEVEAQREHQAAKRACSACAGTFGEDTSALPAPGGGGSGGDPT
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5141
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG