Learn More
Phospho-AKT (Ser473) Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00€ - 399.00€
Especificaciones
| Antígeno | AKT (Ser473) |
|---|---|
| Clon | 2E17 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30234305
|
Proteintech
80455-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€ 399.00€ / 100 microlitros Ahorro 40.00€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30236293
|
Proteintech
80455-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€ 129.00€ / 20 microlitros Ahorro 20.00€ 13% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
The Phospho-AKT (Ser473) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-AKT (Ser473). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-AKT (Ser473) antibody has been validated for the following applications: WB, FC (Intra), ELISA analysis.Specifications
| AKT (Ser473) | |
| 1000 μg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 207 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 2E17 | |
| Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| AKT; MGC99656; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | |
| IgG | |
| Protein A purification | |
| Recombinant Antibody |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction