Learn More
Phospho-AKT (Ser473) Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Código de producto. 30236293 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30236293 20 μL 20 microlitros
30234305 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30236293
Marca: Proteintech 804551RR20UL
Rabbit Recombinant Antibody
The Phospho-AKT (Ser473) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-AKT (Ser473). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-AKT (Ser473) antibody has been validated for the following applications: WB, FC (Intra), ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno AKT (Ser473)
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 2E17
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes AKT; MGC99656; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 207
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 58 kDa
Tipo de producto Recombinant Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG