Descripción
Macherey-Nagel Phosphatesmo MI Qualitative Test Paper, Color Indicator: White to yellow, For Use With: For detection of Alkaline Phosphatase in milk, Quantity: 50Pack, Storage Requirements: 2 to 8 deg.C
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | Blanco a amarillo |
| Para utilizar con (aplicación) | For detection of Alkaline Phosphatase in milk |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Tipo | Papel de prueba cualitativa |