Learn More
Macherey-Nagel™ Phosphatesmo KM Qualitative Test Paper
Código de producto. 10229601 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Indicador de color:
Blanco a Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Indicador de color unitSize
10229601 Blanco a Violeta paquete de 25
1 options
Código de producto. 10229601
Marca: Macherey-Nagel™ 90607
Solo quedan null
Especificaciones
Indicador de color Blanco a Violeta
Para utilizar con (aplicación) For detection of Sperm, acid phosphatase
Cantidad 25/Paq.
Tipo Papel de prueba cualitativa