missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PHLDA2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PHLDA2 |
|---|---|
| Concentración | 0.39 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16843414
|
Proteintech
14661-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16833414
|
Proteintech
14661-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TSSC3 (Tumor-suppressing STF cDNA 3 protein), also known as PHLDA2 (pleckstrin homology-like domain family A member 2), BWR1C, HLDA2 or IPL, is a cytoplasmic protein that is involved in fetal and placental growth. Expressed at high levels in placenta and adult prostate and at low levels in liver, lung and brain, TSSC3 is an apoptosis-related protein that acts as a negative growth regulator and is expressed during normal human development. TSSC3, a protein expressed from the maternal allele, is imprinted on placenta, liver and fetal tissues during embryogenesis and is removed once development is complete. Defects or alterations in the gene encoding TSSC3 are associated with several afflictions such as lung, ovarian and breast cancer, rhabdomyosarcoma, Beckwith-Wiedemann syndrome, Wilms tumor, low birth weight and adrenocortical carcinoma.Especificaciones
| PHLDA2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q53GA4 | |
| 7262 | |
| PHLDA2 Fusion Protein Ag6331 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PHLDA2 |
| 0.39 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| BRW1C, BWR1C, HLDA2, IPL, p17 BWR1C, PHLDA2, TSSC3 | |
| PHLDA2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto