missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHGDH Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18119771 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18119771 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18119771

Marca: Novus Biologicals NBP219801

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PHGDH Polyclonal specifically detects PHGDH in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PHGDH
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoassay
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:20000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:100-1:1000, Knockout Validated
Formulación PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen O43175
Alias de gen 3,3-phosphoglycerate dehydrogenase, 3PGDH, 3-PGDH, D-3-phosphoglycerate dehydrogenase, EC 1.1.1, EC 1.1.1.95, MGC3017, PDG, PGAD, PGD, PGDH, phosphoglycerate dehydrogenase, SERA
Símbolos de los genes PHGDH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PHGDH. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 57 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26227
Especificidad de la prueba Species reactivity based on sequence identity: Chimpanzee (100%).
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.