Learn More
(Fenilsulfonil)acetamida, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7046000
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11333346 5 g 5 g
11343346 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11333346
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12741.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35008-50-5
Fórmula molecular C8H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 199.22
Número MDL MFCD00041320
Clave InChI LKYNWTGTRVZBPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzenesulfonyl acetamide, 2-phenylsulfonyl acetamide, phenylsulfonyl acetamide, phenylsulfonylacetamide, acmc-20aplb, enamine_000243, phenylsulphonyl acetamide, alpha-phenylsulfonylacetamide, 2-phenylsulfonyl ethanamide, acetamide, 2-phenylsulfonyl
PubChem CID 1810305
Nombre IUPAC 2-(bencenosulfonil)acetamida
SMILES NC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Phenylsulfonyl)acetamide
Punto de fusión 154°C to 158°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2101624
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.23
Porcentaje de pureza ≥98%