Learn More
Cytiva Medios de cromatografía Fenil Sepharose™ 6 Fast Flow
Código de producto. 10343340 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
200 ml
Tipo de producto:
Medios Fenil Sepharose Fas Flow 6 (sub alto)
Medios Fenil Sepharose Fas Flow 6 (sub bajo)
Tamaño de la unidad:
200 ml
25 ml
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
10343340 200 ml Medios Fenil Sepharose Fas Flow 6 (sub alto) 200 ml
10505210 200 ml Medios Fenil Sepharose Fas Flow 6 (sub bajo) cada uno
10231400 25 ml Medios Fenil Sepharose Fas Flow 6 (sub bajo) cada uno
10348259 25 ml Medios Fenil Sepharose Fas Flow 6 (sub alto) 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10343340 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17097305
Se utiliza para la captura y las fases intermedias de la purificación que requieren de una hidrofobicidad de nivel medio o bajo
  • Matriz base derivada a través de enlaces de éter no cargados y químicamente estables
  • Sus dos niveles de sustitución ayudan a conseguir una selectividad y una capacidad de unión óptimas para su aplicación determinada
  • La naturaleza hidrofílica de la matriz base garantiza bajos niveles de unión no específica
  • Medios de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) compuestos de partículas de agarosa entrecruzada al 6 % modificada con grupos de fenilos aromáticos estándar mediante enlaces de éter no cargados y químicamente estables
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo
  • El grado de sustitución de medios sub bajo para HIC es de ∽ 25 μmol de fenil/ml de gel
  • El grado de sustitución de medios sub bajo para HIC es de ∽ 40 μmol de fenil/ml de gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 200 ml
Estabilidad Estable en los tampones acuosos más usados: 1 M de NaOH, 3 M de sulfato de amonio, isopropanol al 30 %, etanol al 70 %, etilenglicol al 10 %, SDS al 0,5 %, 6 M de clorhidrato de guanidina, 8 M de urea
Para utilizar con (aplicación) Para la captura y purificación intermedia que requieran una hidrofobicidad de nivel medio o bajo
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tipo de producto Medios Fenil Sepharose Fas Flow 6 (sub alto)
Caudal 250 a 400 cm/Hoμr
Tamaño de partículas 45 - 165 μm
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Intervalo de pH De 3 a 13
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Fenil
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (high sub), 200 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.