Learn More
Solución de fenolftaleína al 0,2 % en alcohol metílico, puro, grado indicador, Fisher Chemical™
121.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21984" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21984" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Especificaciones
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Color | Amarillo |
Cantidad | 2.5 L |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phenolphthalein solution, 0.2% in IMS
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Phenolphthalein