Learn More
Fenantreno, tecnología. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024635
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11404197 100 g 100 g
11414197 500 g 500 g
11424197 2500 g 2500 g
3 options
Código de producto. 11404197
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19646.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85-01-8 | C14H10 | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El fenantreno se utiliza generalmente para la producción de colorantes, resina sintética, conservantes. También se utiliza en productos agroquímicos e intermediarios farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, benceno, tolueno y ácido acético glacial
Notas
Sensible a la luz. Manipular y almacenar bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-01-8
Fórmula molecular C14H10
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00001168
Clave InChI YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
PubChem CID 995
ChEBI CHEBI:28851
Nombre IUPAC fenantreno
SMILES C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenanthrene
Punto de fusión 97°C to 101°C
Densidad 0.98
Punto de ebullición 340°C
Temperatura de inflamación 171°C (339°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 1905428
Índice Merck 14,7212
Información de solubilidad Soluble in alcohol, benzene, toluene, and glacial acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenanthrene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phenanthrene