missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHD4/HIF Prolyl Hydroxylase 4 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18668319 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18668319 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18668319 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100295IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PHD4/HIF Prolyl Hydroxylase 4 Polyclonal antibody specifically detects PHD4/HIF Prolyl Hydroxylase 4 in Human, Rat, Mouse (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Electron Microscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PHD4/HIF Prolyl Hydroxylase 4
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Electron Microscopy
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 1.14.11.-, EGLN4, HIFPH4, HIF-PH4, HIF-prolyl hydroxylase 4, HPH-4, hypoxia-inducible factor prolyl 4-hydroxylase, Hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase 4, P4H with transmembrane domain, P4H-TMFLJ20262, PH-4, PH4 hypoxia inducible factor prolyl 4 hydroxylase, PHD4, proline 4-hydroxylase, prolyl 4-hydroxylase, transmembrane (endoplasmic reticulum), Prolyl hydroxlase domain-containing 4, transmembrane prolyl 4-hydroxylase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The epitope recognized by this antibody maps to a region between residue 450 and the C-terminus (residue 502) of human PHD4/HIF Prolyl Hydroxylase 4 using the numbering given in entry NP_808808.1 (GeneID 54681).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Hypoxia, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54681
Especies diana Human, Rat, Mouse (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.