missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHC3 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30155459 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30155459 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30155459

Marca: Novus Biologicals NB10077312CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PHC3 Polyclonal antibody specifically detects PHC3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PHC3
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp313K1221, early development regulator 3, Early development regulatory protein 3, EDR3FLJ12729, FLJ12967, Homolog of polyhomeotic 3, HPH3, MGC88144, PH3, polyhomeotic homolog 3 (Drosophila), polyhomeotic like 3, polyhomeotic like 3 (Drosophila), polyhomeotic-like protein 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 700 and 750 of human polyhomeotic like 3 using the numbering given in entry AAI31773.1 (GeneID 80012).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Modifiers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80012
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.