Learn More
Cytiva Geles prefundidos PhastGel™ IEF
Código de producto. 10678225 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
pH de 3 a 9
pH de 4 a 6,5
pH de 5 a 8
Tamaño de la unidad:
10 PCS
10 PCS
Código de producto. Intervalo de pH unitSize
10678225 pH de 3 a 9 10 PCS
11768458 pH de 5 a 8 10 PCS
10546764 pH de 4 a 6,5 10 PCS
3 options
Código de producto. 10678225
Marca: Cytiva 17054301
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Geles homogéneos prefundidos que contienen Pharmalyte como anfólito portador para generar gradientes de pH lineales y estables con conductividad uniforme en todo el intervalo de pH y permitir altas intensidades de campo para separaciones de alta resolución.
  • Geles PhastGel IEF
  • Geles homogéneos en diferentes intervalos de pH para separaciones de proteínas por punto isoeléctrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 125 °C
Material del cassette Poliéster
Descripción PhastGel IEF - 3-9
Porcentaje del gel Del 2 al 6%
Gel Thickness 0,45 mm
Tipo de gel Pharmalyte
Intervalo de pH pH de 3 a 9
Separación de proteína
Intervalo de separación pH de 3 a 9
Tipo de separación Isoelectroenfoque
Formulación Contiene de un 2 a un 6 % de Pharmalyte como anfólito portador
Para utilizar con (aplicación) Caracterización y análisis de mezclas de proteínas con menores diferenciales de PI
Material Película de poliéster GelBond
Temperatura de fusión De 82° a 86 °C
Peso molecular 71,08
Cantidad 10/Paq.
Requisitos de almacenamiento 4 - 8°C
Grosor (imperial) 0,017 in
Longitud (métrico) 50 mm
Longitud del gel (métrico) 4,6 mm
Anchura (imperial) 1,9 in
Anchura del gel (imperial) 1,9 in
Anchura (métrico) 48 mm
Anchura del gel (métrico) 5 cm
Altura (imperial) 1,81 in
Altura (métrico) 4,6 cm
Tipo de producto Gel de IEF
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • EUH208-Contiene Acrylamide. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.,Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acrylamide
  • UNKNOWN ACUTE-85% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.