Learn More
Motic™ Telescopio de centrado de fase
Click to view available options
Diámetro (métrico):
23,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Utilícelo para alinear el anillo y el objetivo para una visualización adecuada del contraste de fases.
- Mejore la visualización de las muestras transparentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios DMW-BI, B3, B11-223ASC, B3-223PL |
| Diámetro (métrico) | 23,2 mm |