Learn More
Gilson™ Tubos Mp3 PharMed
Código de producto. 10245592 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10245592 2 mm paquete de 4
1 options
Código de producto. 10245592 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F1825103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Como parte de nuestras líneas MINIPULS™ 3 y Evolution de bombas peristálticas, Gilson ofrece una variedad de tubos de diferentes materiales, tamaños de diámetro interior y longitudes.
Elección de los materiales
  • Tubos de silicona (Versilic™): son biológicamente neutros y no inhiben el cultivo celular mientras se cumplen los requisitos de la Farmacopea Europea, las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y la biocompatibilidad de ISO 10993.
  • Tubos ISOVERSINIC™: muestran una excelente resistencia a ácidos fuertes, agentes oxidantes y disolventes aromáticos y clorados.
  • Tubos PharMed™: cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea, las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y la biocompatibilidad de ISO 10993.
  • Tubos de PVC (Tygon™): gestiona prácticamente todas las sustancias químicas inorgánicas que se encuentran en el laboratorio y se puede utilizar en entornos corrosivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 2 mm
Material PharMed
Longitud global (métrico) 40 cm
Para utilizar con Para cabezales de bomba MF1 y MF4
Para utilizar con (aplicación) Farmacéutica y alimentaria
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Cantidad de embalaje 4/pack
Caudal 24 ml/min
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Beige opaco
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Tubos Mp3