Descripción
- Tubos de silicona (Versilic™): son biológicamente neutros y no inhiben el cultivo celular mientras se cumplen los requisitos de la Farmacopea Europea, las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y la biocompatibilidad de ISO 10993.
- Tubos ISOVERSINIC™: muestran una excelente resistencia a ácidos fuertes, agentes oxidantes y disolventes aromáticos y clorados.
- Tubos PharMed™: cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea, las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y la biocompatibilidad de ISO 10993.
- Tubos de PVC (Tygon™): gestiona prácticamente todas las sustancias químicas inorgánicas que se encuentran en el laboratorio y se puede utilizar en entornos corrosivos.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | PharMed |
| Longitud global (métrico) | 300 cm |
| Para utilizar con | Para cabezales de bomba MF1 y MF4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Farmacéutica y alimentaria |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -60 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Caudal | 240 ml/min |
| Permeabilidad a los gases | Bajo |
| Mostrar más |