Learn More
Gilson™ Pharmed Extension Tubing
For use in the pharmaceutical and food industries
Marca: Gilson™ F1825123
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Tubos de silicona (Versilic™): son biológicamente neutros y no inhiben el cultivo celular mientras se cumplen los requisitos de la Farmacopea Europea, las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y la biocompatibilidad de ISO 10993.
- Tubos ISOVERSINIC™: muestran una excelente resistencia a ácidos fuertes, agentes oxidantes y disolventes aromáticos y clorados.
- Tubos PharMed™: cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea, las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y la biocompatibilidad de ISO 10993.
- Tubos de PVC (Tygon™): gestiona prácticamente todas las sustancias químicas inorgánicas que se encuentran en el laboratorio y se puede utilizar en entornos corrosivos.
Especificaciones
Tubos de extensión | |
2 mm | |
300 cm | |
Farmacéutica y alimentaria | |
1 unidad | |
Bajo | |
de 135 °C |
Esterilizable en autoclave | |
PharMed | |
Para cabezales de bomba MF1 y MF4 | |
-60 °C | |
24 ml/min | |
Beige opaco |