Learn More
Gilson™ Tubos de extensión Pharmed
Código de producto. 10163572 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
1 mm
2 mm
3,2 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
3 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10163572 1 mm 3 metros
10205642 0,5 mm 3 metros
10172852 2 mm 3 metros
10404142 3,2 mm 3 metros
12607765 6,4 mm 3 metros
5 options
Código de producto. 10163572
Marca: Gilson™ F1825122
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use in the pharmaceutical and food industries
  • Tubos de silicona (Versilic™): son biológicamente neutros y no inhiben el cultivo celular mientras se cumplen los requisitos de la Farmacopea Europea, las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y la biocompatibilidad de ISO 10993.
  • Tubos ISOVERSINIC™: muestran una excelente resistencia a ácidos fuertes, agentes oxidantes y disolventes aromáticos y clorados.
  • Tubos PharMed™: cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea, las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y la biocompatibilidad de ISO 10993.
  • Tubos de PVC (Tygon™): gestiona prácticamente todas las sustancias químicas inorgánicas que se encuentran en el laboratorio y se puede utilizar en entornos corrosivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1 mm
Material PharMed
Longitud global (métrico) 300 cm
Para utilizar con Para cabezales de bomba MF1 y MF4
Para utilizar con (aplicación) Farmacéutica y alimentaria
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Caudal 7 ml/min
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Beige opaco
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Tubos de extensión