Descripción
- Co-polimerizador de glicina, glicilglicina, aminas y epiclorhidrina
- Forma gradientes de pH lineales y extremadamente estables bajo la influencia de campos eléctricos
- Disponible en rangos de pH estrechos y amplios para adaptarse a aplicaciones específicas
- Se pueden utilizar rangos amplios directamente para geles de agarosa, Ultrodex o poliacrilamida
- Los rangos estrechos proporcionan una alta resolución para aplicaciones específicas que utilizan geles de poliacrilamida
Especificaciones
Especificaciones
| Color | De incoloro a amarillo claro |
| Intervalo de pH | Desde 8 hasta 10,5 |
| Formulario | Líquido |
| Formulación | Co-polimerización de glicina, glicilglicina, aminas y epiclorhidrina |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizados como portador para isoelectroenfoque de alta resolución, se pueden utilizar directamente para agarosa, Ultrodex o geles de poliacrilamida y forman gradientes lineales |
| Cantidad | 25 ml |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Tipo de producto | Anfolito portador Pharmalyte |
| Para utilizar con (equipo) | Geles prefabricados PhastGel™ para PhastSystem |