Learn More
Cytiva Anfolitos portadores Pharmalyte™
Código de producto. 10259004 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 4.2 a 4.9
De 6.7 a 7.7
Desde 2,5 hasta 5
Desde 3 hasta 10
Desde 4 hasta 6,5
Desde 5 hasta 8
Desde 8 hasta 10,5
Tamaño de la unidad:
25 ML
25 ml
cada uno
Código de producto. Intervalo de pH unitSize
10259004 Desde 2,5 hasta 5 25 ml
10106154 Desde 5 hasta 8 25 ML
10350365 Desde 4 hasta 6,5 25 ml
10469724 De 4.2 a 4.9 cada uno
10126554 De 6.7 a 7.7 cada uno
10278574 Desde 8 hasta 10,5 25 ML
10575545 Desde 3 hasta 10 25 ML
7 options
Código de producto. 10259004
Marca: Cytiva 17045101
Para su uso en isoelectroenfoque. Los anfolitos portadores Pharmalyte™ de Cytiva preparados por la co-polimerización de glicina, glicilglicina, aminas y epiclorohidrina, están disponibles en cinco intervalos de pH de amplio rango y cuatro de estrecho rango.
  • Co-polimerizador de glicina, glicilglicina, aminas y epiclorhidrina
  • Forma gradientes de pH lineales y extremadamente estables bajo la influencia de campos eléctricos
  • Disponible en rangos de pH estrechos y amplios para adaptarse a aplicaciones específicas
  • Se pueden utilizar rangos amplios directamente para geles de agarosa, Ultrodex o poliacrilamida
  • Los rangos estrechos proporcionan una alta resolución para aplicaciones específicas que utilizan geles de poliacrilamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color De incoloro a amarillo claro
Intervalo de pH Desde 2,5 hasta 5
Formulario Líquido
Formulación Co-polimerización de glicina, glicilglicina, aminas y epiclorhidrina
Para utilizar con (aplicación) Utilizados como portador para isoelectroenfoque de alta resolución, se pueden utilizar directamente para agarosa, Ultrodex o geles de poliacrilamida y forman gradientes lineales
Cantidad 25 ml
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tipo de producto Anfolito portador Pharmalyte
Para utilizar con (equipo) Geles prefabricados PhastGel™ para PhastSystem