missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

phakinin Antibody (OTI4E7), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18191987 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18191987 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18191987

Marca: Novus Biologicals NBP273365AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

phakinin Monoclonal specifically detects phakinin in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno phakinin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4E7
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen beaded filament structural protein 2, phakinin, CP47, CP49, Cytoskeletal protein, 49-kD, MGC142078, phakinin
Símbolos de los genes BFSP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 184-415 of human phakinin (NP_003562) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8419.0
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.