Learn More
Christeyns™ Phago'Wash DA
Código de producto. p-200000170
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16545531 5 L 10 litros
1 options
Código de producto. 16545531
Marca: Christeyns™ 70440
PHAGO'WASH DA es un detergente líquido alcalino no espumante para la limpieza de equipos de laboratorio y cristalería.
  • Detergente alcalino fuerte Formulación sin NTA, EDTA ni fosfatos
Especificaciones
Tipo de producto Alkaline Cleaning Agent
Color-coded No
Formulario Líquido concentrado
pH 11.5 to 12.5
Línea de productos Cleanware
Scent Unscented
Esterilidad No estéril
Cantidad 2 Cans
Volumen (métrico) 5 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • PHAGO'WASH DA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide,ethanol, sodium metasilicate