Learn More
Christeyns™ Phago'Wash DA
Description
- Detergente alcalino fuerte Formulación sin NTA, EDTA ni fosfatos
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Alkaline Cleaning Agent |
| Color-coded | No |
| Formulario | Líquido concentrado |
| pH | 11.5 to 12.5 |
| Línea de productos | Cleanware |
| Scent | Unscented |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 2 Cans |
| Volumen (métrico) | 5 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- PHAGO'WASH DA
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide,ethanol, sodium metasilicate
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?