Learn More
Christeyns™ Phago'Soft Disinfectant Detergent
Código de producto. p-200000177
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Pulverizador desinfectante de superficies
Solución desinfectante
Tamaño:
750 mL
5 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
4.50 litro
Código de producto. Tipo de producto Tamaño unitSize
17821135 Pulverizador desinfectante de superficies 750 mL 4.50 litro
17831135 Solución desinfectante 5 L 10 litros
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17821135
Marca: Christeyns™ C65004
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
PHAGO'SOFT es un detergente desinfectante para todas las superficies altas, todas las superficies de vidrio y todas las mamparas. También es compatible con acero inoxidable.
  • Listo para usar
  • Ecocertificado
Especificaciones
Tipo de producto Pulverizador desinfectante de superficies
Color-coded No
Formulario Clear Liquid
pH 3 to 3.7
Scent Fresh Scent
Esterilidad No estéril
Cantidad 6 Mounted Spray Bottles
Tamaño 750 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • PHAGOSOFT
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrogen peroxide