Learn More
Christeyns™ Phago'Derm Sensitive SPS Soap
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1000 mL
Cantidad:
12 frascos
12 frascos de bomba montados sin aire
20 frascos cuadrado con bomba de montaje
Tamaño de la unidad:
12 litros
paquete de 20
Descripción
- No reseca la piel incluso con uso frecuente
- Hipoalergénico
- Formulado para minimizar los riesgos alérgicos
- Adecuado para niños menores de 36 meses y mujeres embarazadas o lactantes
- Buen poder de limpieza
- Alta capacidad de aclarado
- Potencial de hidratación durante 30 min.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hand Soap |
| Color | Incolora |
| Formulario | Foam |
| Cantidad | 12 frascos |
| Volumen (métrico) | 1000 mL |