Learn More
Christeyns™ Phago'Derm Pure Soap
Código de producto. p-200000167
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
12 litros
paquete de 20
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16873083 500 mL paquete de 20
17860245 1 L 12 litros
2 options
Código de producto. 16873083
Marca: Christeyns™ 65072
PHAGO’SOLUTION está destinado a la desinfección higiénica y quirúrgica de manos: como alternativa al simple o higiénico lavado de manos, en ausencia de punto de agua, durante contactos seriados y ante cualquier gesto aséptico
  • Actividad antimicrobiana en 30 seg.
  • Dermatológicamente Comprobado
  • Promueve un alto nivel de cumplimiento.
Especificaciones
Tipo de producto Hand Cleanser
Color Incolora
Formulario Líquido
Cantidad 20 Bottles
Volumen (métrico) 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X20 Phago'Derm Pure mild soap 500ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol, 1-Propanaminium, Amines, C12-14