Learn More
Christeyns™ Phago'Derm ASEPT Hand Soap
Código de producto. 17870245
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1000 mL
Cantidad:
12 frascos sin aire
20 frascos cuadrado con bomba de montaje
25 frascos con bomba de montaje
Tamaño de la unidad:
10 litros
12 litros
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad unitSize
17870245 500 mL 20 frascos cuadrado con bomba de montaje 10 litros
17830265 1000 mL 12 frascos sin aire 12 litros
17880245 1000 mL 25 frascos con bomba de montaje 12 litros
3 options
Código de producto. 17870245
Marca: Christeyns™ C65120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
PHAGO'DERM ASEPT es un jabón líquido limpiador desinfectante, especialmente formulado para el lavado higiénico de manos. Se utiliza antes de cualquier procedimiento aséptico (inserción de catéteres, etc.) y sistemáticamente antes y después de cualquier contacto con un paciente o material contaminante.
  • Fórmula respetuosa con la epidermis incluso en caso de lavados frecuentes
  • Deja tus manos suaves
  • Enriquecido con glicerina
Especificaciones
Tipo de producto Anti-bacterial Foaming Hand Soap
Color Light Beige
Formulario Foam
Cantidad 20 frascos cuadrado con bomba de montaje
Volumen (métrico) 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PHAGO'DERM ASEPT
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: isopropanol, 1-Propanaminium