Descripción
Mida el pH de manera simple y fácil.El papel de pH Macherey-Nagel™ se suministra en formato circular con una amplia variedad de intervalos de pH.
- Papeles indicadores universales y especiales: medición simple del pH
- Papeles indicadores universales y especiales suministrados en rollos de plástico que garantizan la protección contra influencias externas.
- Siempre listos para usar.
- El color de reacción del papel se compara con la escala de color y lee el pH. Permite medir el pH de forma muy sencilla.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Intervalo de pH | Desde 7,2 hasta 9,7 |
| Formato | Rollo |
| Graduaciones | <7,2, 7,2, 7,5, 7,8, 8,1, 8,4, 8,7, 9,0, 9,3, 9,7, >9,7 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Papel de pH |